Documenti fondamentali
BR704520
BRAND® discharge tube for seripettor®
for 10 mL and 25 mL
Sinonimo/i:
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
Scegli un formato
1 EA
22,50 €
22,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
22,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.01
22,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 704520
Categorie correlate
Descrizione generale
Sealing cap and EPDM-valve.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)