Documenti
24377
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate
≥95.0% (AT)
Sinonimo/i:
CIB
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10BClF4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (AT)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Punto di fusione
175-177 °C (lit.)
175-178 °C
Solubilità
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.BF4/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;2-1(3,4)5/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for:
Esterification and peptide coupling of sterically hindered amino acids
Preparation of efficient diazo-transfer reagents
Oxidative insertion for palladium and nickel catalyst synthesis
Preparation of catalysts for use in coupling reactions
Altre note
Reagent for esterification of C-terminal amino acids to Wang resin without racemization and for coupling α,α-dimethyl amino acids; Preparation of the benzotriazol-1-yloxy derivative, a new coupling reagent
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
K. Akaji et al.
Proc. 22nd Eur. Pept. Symp.: Peptides 1992, 220-220 (1992)
Tetrahedron Letters, 33, 3177-3177 (1992)
Y. Kiso et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 38, 270-270 (1990)