Documenti fondamentali
8.00888
Sigma-Aldrich
Hexacarbonyltungsten
for synthesis
Sinonimo/i:
Hexacarbonyltungsten, Tungsten carbonyl
Scegli un formato
10 G
192,00 €
25 G
463,00 €
192,00 €
Spedizione prevista il26 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
192,00 €
25 G
463,00 €
About This Item
Formula condensata:
W(CO)6
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161603
Numero indice EU:
237-880-2
NACRES:
NA.22
192,00 €
Spedizione prevista il26 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.4 hPa ( 67 °C)
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
169-171 °C
Densità
2.65 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[W].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (ex W): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3