Documenti
238678
Sigma-Aldrich
IGEPAL® CO-890
average Mn ~1,982
Sinonimo/i:
Polyoxyethylene (40) nonylphenyl ether, branched
About This Item
Formula condensata:
(C2H4O)n · C15H24O n=40
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
PM
average Mn ~1,982
Punto di fusione
46-47 °C (lit.)
HLB
17
Stringa SMILE
CCCCCCCCCc1ccc(OCCOCCO)cc1
Note legali
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
380.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
193.5 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Mirko Trilling et al.
Journal of virology, 83(8), 3684-3695 (2009-02-13)
Vaccinia virus (VACV) replicates in mouse and human fibroblasts with comparable kinetics and efficiency, yielding similar titers of infectious progeny. Here we demonstrate that gamma interferon (IFN-gamma) but not IFN-alpha or IFN-beta pretreatment of mouse fibroblasts prior to VACV infection