Key Documents
234567
Sigma-Aldrich
Sodium fumarate dibasic
98%
Sinonimo/i:
Disodium fumarate, Fumaric acid disodium salt
About This Item
Formula condensata:
NaOOCCH=CHCOONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.04
Beilstein:
4301302
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
MSJMDZAOKORVFC-SEPHDYHBSA-L
Sostituito da