M9311
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
round bottom clear wells
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear polystyrene
polystyrene
round bottom clear wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 100
Produttore/marchio commerciale
Greiner 650160
Misura
96 wells
Volume pozzetto
323 μL
Volume di lavoro pozzetto
40-280 μL