Documenti fondamentali
QC1065
Supelco
Total Residual Chlorine-WP
certified reference material
Scegli un formato
2 ML
63,80 €
63,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 ML
63,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
63,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 2 mL
Produttore/marchio commerciale
RTC QCI-033
Concentrazione
100% in H2O
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)