233528
4-Octylaniline
99%
Scegli un formato
40,60 €
Prezzo di listino58,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
40,60 €
Prezzo di listino58,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. ebollizione
175 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C14H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(15)12-10-13/h9-12H,2-8,15H2,1H3
ORKQJTBYQZITLA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)