233560
4-Hexadecylaniline
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
P. eboll.
254-255 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
53-56 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C22H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21-17-19-22(23)20-18-21/h17-20H,2-16,23H2,1H3
RBCCQATUVPNPGQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- in simple solution based method for the gold (Au) metallization of DNA resulting in a Au nanowire network
- in fabrication of hybrid organized molecular films by Langmuir-Blodgett (LB) technique and their photoluminescent properties has been investigated
- in seed mediated synthesis of anisotropic rod shaped gold nanoparticles in organic media
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup