Documenti fondamentali
222135
Sigma-Aldrich
4-Pentylaniline
98%
Scegli un formato
5 G
45,85 €
45,85 €
Prezzo di listino65,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
45,85 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
45,85 €
Prezzo di listino65,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.53 (lit.)
Densità
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H17N/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9H,2-5,12H2,1H3
DGFTWBUZRHAHTH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Pentylaniline was used in the synthesis of 4-[(4′-pentyl)azo]phenol (5Az-OH) by diazo-coupling reaction with phenol[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Photo-crosslinkable liquid-crystalline azo-polymer for surface relief gratings and persistent fixation.
New. J. Chem., 33(6), 1343-1348 (2009)
László Szabó et al.
ChemistryOpen, 7(9), 720-729 (2018-09-28)
Given our possible future dependence on carbon fiber reinforced composites, the introduction of a renewable matrix might be advantageous for the vision of a sustainable world. Cellulose is a superior green candidate and provides exceptional freedom in composite design as