Documenti fondamentali
233544
Sigma-Aldrich
4-Dodecylaniline
97%
Scegli un formato
5 G
123,20 €
123,20 €
Prezzo di listino176,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
123,20 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.45
Beilstein:
2646305
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
123,20 €
Prezzo di listino176,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
220-221 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
35-39 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C18H31N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(19)16-14-17/h13-16H,2-12,19H2,1H3
KLPPPIIIEMUEGP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Dodecylaniline has been used:
  • in the synthesis of sodium 4-dodecylphenylazosulfonate[1]
  • to investigate the water solubilization of single-walled carbon nanotubes (SWNTs)[2]
  • in proton transfer step during molecular oxygen (O2) reduction by decamethylferrocene (DMFc)[3]
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Water solubilization of single-walled carbon nanotubes by functionalization with glucosamine.
Pompeo F and Resasco DE.
Nano Letters, 2(4), 369-373 (2002)
Su B, et al.
Oxygen reduction by decamethylferrocene at liquid/liquid interfaces catalyzed by dodecylaniline.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 639(1), 102-108 (2010)
A photodestructible surfactant.
Dunkin IR, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 19, 2245-2246 (1994)
Kyle A Brown et al.
Nature methods, 16(5), 417-420 (2019-04-17)
We report the identification of a photocleavable anionic surfactant, 4-hexylphenylazosulfonate (Azo), which can be rapidly degraded by ultraviolet irradiation, for top-down proteomics. Azo can effectively solubilize proteins with performance comparable to that of sodium dodecyl sulfate (SDS) and is compatible