Documenti fondamentali
232068
Sigma-Aldrich
Cesium hydroxide solution
50 wt. % in H2O, 99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cesium hydroxide hydrate
Scegli un formato
100 G
117,00 €
500 G
409,00 €
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
117,00 €
500 G
409,00 €
About This Item
Formula condensata:
CsOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99% trace metals basis
Stato
liquid
Concentrazione
50 wt. % in H2O
Impurezze
≤15000.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
1.72 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[OH-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Cesium hydroxide solution can be used to adjust the pH of rinsesolutions.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Brenda Farrell et al.
The Journal of general physiology, 152(7) (2020-05-10)
Outer hair cell (OHC) electromotility amplifies acoustic vibrations throughout the frequency range of hearing. Electromotility requires that the lateral membrane protein prestin undergo a conformational change upon changes in the membrane potential to produce an associated displacement charge. The magnitude
M M V Ramana et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 152, 165-171 (2015-07-25)
In the present work, isopropyl-6-amino-4-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-cyano-2-methyl-4H-pyran-3-carboxylate (4H-pyran analog) has been synthesized by a three component reaction catalyzed by CsOH/γ-Al2O3 and characterized. The interaction of 4H-pyran analog with herring sperm DNA (hs DNA) under physiological conditions (phosphate buffer of pH 7.2) was