Documenti fondamentali
243892
Sigma-Aldrich
Rubidium hydroxide solution
50 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Aqueous rubidium hydroxide, Rubidium monohydroxide solution, Rubidium(1+) hydroxide
Scegli un formato
25 G
279,00 €
279,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
279,00 €
About This Item
Formula condensata:
RbOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.48
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
279,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
liquid
Concentrazione
50 wt. % in H2O
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
1.74 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[OH-].[Rb+]
InChI
1S/H2O.Rb/h1H2;/q;+1/p-1
CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Reactions of neptunium (V) in alkali-metal hydroxides: This study involves the use of rubidium hydroxide solutions to create stock solutions for investigating neptunium (V) reactions (Wilson et al., 2021).
  • Recovery of rubidium and cesium resources from brine of desalination through t-BAMBP extraction: The research focuses on obtaining rubidium hydroxide solutions from desalination brine and converting them into rubidium carbonate (Chen et al., 2020).
  • Synthesis and Study of Rubidium Hexauranate and Products of Its Heat Decomposition: This paper discusses the synthesis of rubidium hexauranate by reacting uranium(VI) oxide with rubidium hydroxide solution (Nipruk et al., 2019).
  • Solvent extraction of rubidium from a sulfate solution with high concentrations of rubidium and potassium using 4-tert-butyl-2-(α-methylbenzyl)-phenol: The study investigates the solvent extraction process of rubidium from sulfate solutions, including the effects of alkalinity and phase ratio (Zhang et al., 2020).
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
γ-Cyclodextrin ≥98%
Sigma-Aldrich
C4892
γ-Cyclodextrin