230901
4-Formylbenzene-1,3-disulfonic acid disodium salt hydrate
97%
Sinonimo/i:
Benzaldehyde 2,4-disulfonic acid disodium salt, Sodium 4-formylbenzene-1,3-disulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder, crystals or chunks
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(C=O)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H6O7S2.2Na.H2O/c8-4-5-1-2-6(15(9,10)11)3-7(5)16(12,13)14;;;/h1-4H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2
YKJQVLWZGODFIH-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3