Documenti fondamentali
112615
Sigma-Aldrich
1-Octanol
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
Scegli un formato
2.5 L
214,00 €
18 L
678,00 €
214,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 L
214,00 €
18 L
678,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
Beilstein:
1697461
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
214,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
0.14 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
523 °F
Limite di esplosione
8 %
dilution
(for general lab use)
Impurezze
≤0.5% (water)
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Punto di fusione
−15 °C (lit.)
Densità
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Chrna1(11435)
Descrizione generale
1-Octanol (n-Octanol) is an ionic liquid[1] and a linear alcohol having an aromatic odor.It has a relatively high boiling point, low water solubility and moderate viscosity.[2] It can be synthesized from capric esters via catalytic hydrogenation.[3] Its oxidative decomposition in the presence of anchored photocatalysts (anchored titanium oxide catalysts and standard TiO2 powder) has been investigated.[4] Its liquid-phase oxidation to 1-octanal in the presence of Ti/Si binary oxide catalysts has been reported.[5] It has gained wide recognition as an extraction solvent in analytical chemistry.[1]
Applicazioni
1-Octanol may be used in the preparation of crystalline poly(vinylidene fluoride) (PVDF) membranes.[6]
Azioni biochim/fisiol
Blocks T-type Ca2+ channels
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
187.7 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
86.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
"Single drop microextraction?development, applications and future trends"
Jeannot.AM, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(16), 2326-2336 (2010)
"Application of ionic liquids in analytical chemistry"
Liu F-J, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 24(01), 20- 27 (2005)
Tracey N Bell et al.
ACS omega, 5(42), 27393-27400 (2020-11-03)
Information contained in the sequences of biological polymers such as DNA and protein is crucial to determining their function. Lipids are not generally thought of as information-containing molecules. However, from a supramolecular perspective, the number of possible combinations of lipids
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 744-744 (1994)
Mechanisms of PVDF membrane formation by immersion-precipitation in soft (1-octanol) and harsh (water) nonsolvents.
Young TH, et al.
Polymer, 40(19), 5315-5323 (1999)