Documenti
227447
Sigma-Aldrich
4,9-Dioxa-1,12-dodecanediamine
99%
Sinonimo/i:
1,4-Bis(3-aminopropoxy)butane, 4,9-Dioxadodecanediamine
About This Item
Formula condensata:
H2N(CH2)3O(CH2)4O(CH2)3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.31
Beilstein:
1750788
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4609 (lit.)
P. eboll.
134-136 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCCOCCCCOCCCN
InChI
1S/C10H24N2O2/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h1-12H2
YOOSAIJKYCBPFW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Nikolay Tamkovich et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 24(6), 1346-1355 (2016-02-24)
A novel series of metal-free artificial ribonucleases (aRNases) was designed, synthesized and assessed in terms of ribonuclease activity and ability to inactivate influenza virus WSN/A33/H1N1 in vitro. The compounds were built of two short peptide fragments, which include Lys, Ser