D14204
1,10-Diaminodecane
97%
Sinonimo/i:
1,10-Decanediamine, Decamethylenediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
140 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
59-61 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H24N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-12H2
YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges