Documenti fondamentali
226734
Sigma-Aldrich
Phosphorus pentabromide
95%
Sinonimo/i:
Pentabromophosphorane
Scegli un formato
25 G
105,00 €
100 G
268,00 €
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
105,00 €
100 G
268,00 €
About This Item
Formula condensata:
PBr5
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.49
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
powder
Saggio:
95%
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Stringa SMILE
BrP(Br)(Br)(Br)Br
InChI
1S/Br5P/c1-6(2,3,4)5
QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Phosphorus pentabromide (PBr5) is a bromination agent[1] generally used to convert alcohols to bromides[1][2] and in the dibromination of ketones.[3] PBr5 can also be used as the phosphorus source in the preparation of indium phosphide (InP) nanowires.[4]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis, characterization and photoconductivity of highly crystalline InP nanowires prepared from solid hydrogen phosphide.
Lim T H, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(27), 4852-4856 (2009)
Phosphorus(V) Bromide.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2008)
Highly luminescent hydrogels synthesized by covalent grafting of lanthanide complexes onto PNIPAM via one-pot free radical polymerization.
Li Q F, et al.
Journal of Material Chemistry C, 4(15), 3195-3201 (2016)
Identification of potential off-target toxicity liabilities of catechol-O-methyltransferase inhibitors by differential competition capture compound mass spectrometry.
von Kleist L, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 59(10), 4664-4675 (2016)