Documenti
207888
Sigma-Aldrich
Bromina
reagent grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.81
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141915
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
7.14 (vs air)
Tensione di vapore
175 mmHg ( 20 °C)
671 mmHg ( 55 °C)
Saggio
98.0-102.0% (by Na2S2O3, titration)
Forma fisica
liquid
Resistività
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
58.8 °C (lit.)
Punto di fusione
−7.2 °C (lit.)
Densità
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La bromina è presente in forma gassosa nella bassa atmosfera generata dall′attività marina e come sottoprodotto della combustione della benzina al piombo. Si utilizza diffusamente come agente brominante.
Applicazioni
La bromina può essere usata come uno dei reagenti nella preparazione di:
  • chinoni
  • αacido α,β-dibromosuccinico
  • (Z)-etil 2-bromo-5-(trimetilsilil)pent-2-en-4-inoato
  • α,α′-dibromo-2′,4′-dinitro-2(o 3 o 4)-(acetilossi)bibenzili
  • bibenzil-naftoli
La bromina può essere usata per catalizzare:
  • Aziridinazione delle olefine con cloramina-T per formare N-tosil aziridine.
  • Conversione di epossidi e CO2 a carbonati ciclici in un sistema di flusso continuo.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Cyclohexene analytical standard, ≥99.5% (GC)
Supelco
44028
Cyclohexene
Metal Free Conducting PEDOS, PEDOT, and Their Analogues via an Unusual Bromine-Catalyzed Polymerization.
Patra A, et al.
Macromolecules, 48(24), 8760-8764 (2015)
Reaction of bromine and chlorine with phenolic compounds and natural organic matter extracts-Electrophilic aromatic substitution and oxidation.
Criquet J, et al.
Water Research, 85, 476-486 (2015)
Use of Bromine and Bromo-Organic Compounds in Organic Synthesis.
Saikia I, et al.
Chemical Reviews (2016)
Jennifer A Kozak et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(49), 18497-18501 (2013-11-22)
A continuous method for the formation of cyclic carbonates from epoxides and carbon dioxide (CO2) is described. The catalysts used are inexpensive and effective in converting the reagents to the products in a residence time (t(R)) of 30 min. The
Bromine-catalyzed aziridination of olefins. A rare example of atom-transfer redox catalysis by a main group element.
Jeong JUK, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(27), 6844-6845 (1998)