223670
Bis(cyclopentadienyl)zirconium(IV) chloride hydride
95%
Sinonimo/i:
Di(cyclopentadienyl)zirconium(IV) chloride hydride, Schwartz’ reagent, Zirconocene chloride hydride
Saggio
95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
reagent type: catalyst
reagent type: reductant
Stringa SMILE
[H][Zr]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.ClH.Zr.H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;1H;;/q;;;+1;/p-1
PSYHEBZUPSHSKK-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- To convert amides to aldehydes.
- As a reagent for the functionalization of olefins and alkynes.
- As a reducing agent in the preparation of (E)-vinyl organochalcogenides.
- To prepare a dioxaborolane derivative, which is a key intermediate for the synthesis of bridged-nicotine analogs.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?