219142
5-Bromopyrimidine
97%
Scegli un formato
32,48 €
Prezzo di listino46,40 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
32,48 €
Prezzo di listino46,40 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
67-73 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1cncnc1
InChI
1S/C4H3BrN2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H
GYCPLYCTMDTEPU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?