131695
Pyrimidine
≥98.0%
Sinonimo/i:
1,3-Diazine, Metadiazine, m-Diazine
Saggio
≥98.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. ebollizione
123-124 °C (lit.)
Punto di fusione
19-22 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
alcohols: soluble
diethyl ether: soluble
Densità
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1cncnc1
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H
CZPWVGJYEJSRLH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?