Documenti fondamentali
578568
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
97%
Sinonimo/i:
4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
Scegli un formato
5 G
12,25 €
25 G
28,05 €
12,25 €
Prezzo di listino24,50 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
12,25 €
25 G
28,05 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CF3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
12,25 €
Prezzo di listino24,50 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5030 (lit.)
P. ebollizione
214-218 °C (lit.)
Densità
1.4160 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2
MBBUTABXEITVNY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T Karthick et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 107, 72-81 (2013-02-19)
In this work, the vibrational characteristics of 2-chloro-5-(trifluoromethyl) aniline have been investigated and both the experimental and theoretical vibrational data indicate the presence of various functional groups within the title molecule. The influence of chlorine substituent on the vibrational wavenumbers
G B Scarfe et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 29(1), 77-91 (1999-03-17)
1. The metabolism and urinary excretion of 2-chloro-4-trifluoromethylaniline has been studied in the rat using 19F-NMR spectroscopy and directly coupled HPLC-NMR-MS methods. The compound was dosed to three male Sprague-Dawley rats (50 mg kg(-1) i.p.) and urine collected over 0-8