Documenti fondamentali
21612
Sigma-Aldrich
L-(−)-α-Amino-ε-caprolactam hydrochloride
≥97.0% (AT)
Sinonimo/i:
(S)-3-Amino-hexahydro-2-azepinone hydrochloride, L-Lysine lactam hydrochloride
Scegli un formato
1 G
149,00 €
5 G
450,80 €
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
149,00 €
5 G
450,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.63
Beilstein:
4820243
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (AT)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −27±2°, c = 1% in H2O
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (HPLC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].N[C@H]1CCCCNC1=O
InChI
1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-3-1-2-4-8-6(5)9;/h5H,1-4,7H2,(H,8,9);1H/t5-;/m0./s1
LWXJCGXAYXXXRU-JEDNCBNOSA-N
Applicazioni
L-(−)-α-Amino-ε-caprolactam hydrochloride can be used to introduce caprolactam moiety during the total synthesis of bengamides, which are bioactive compounds naturally found in marine sponges.[1][2][3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
ε-Caprolactam 99%
Sigma-Aldrich
C2204
ε-Caprolactam
L-lisina ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
L5501
L-lisina
Saccharin ≥99%
Sigma-Aldrich
240931
Saccharin
meso-Erythritol ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
E7500
meso-Erythritol
Total synthesis of bengamide E
Liu W, et al.
Tetrahedron Letters, 43(8), 1373-1375 (2002)
Total synthesis of bengamide E and analogues by modification at C-2 and at terminal olefinic positions
Sarabia F and S'anchez-Ruiz A
The Journal of Organic Chemistry, 70(23), 9514-9520 (2005)
A diversity-oriented synthetic approach to bengamides
Sarabia F and S'anchez-Ruiz A
Tetrahedron Letters, 46(7), 1131-1135 (2005)