Documenti fondamentali
G005166
HPLC Analysis of Positional Isomers (Xylenes) on Astec® CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] water; (15:85, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 55 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 3 μL
sample: xylene isomers, each compound, 0.1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50) (elution order: m, o, p)
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    m-Xylene, analytical standard
    o-Xylene, analytical standard
    p-Xylene, analytical standard
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)