21230
Calcium propionate
≥97.0% (dry substance, NT)
Sinonimo/i:
Propionic acid calcium salt
Saggio
≥97.0% (dry substance, NT)
Impurezze
≤6% water
Solubilità
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
Stringa SMILE
CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Ca/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2