435236
Cellulose
microcrystalline, powder
Sinonimo/i:
Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
microcrystalline
powder
Dimensione particelle
51 μm
pH
5-7 (11 wt. %)
Densità bulk
0.6 g/mL (25°C)
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1