211672
Nipecotic acid
98%
Sinonimo/i:
(±)-β-Homoproline, 3-Carboxypiperidine, 3-Piperidinecarboxylic acid, Hexahydronicotinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
261 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
OC(=O)C1CCCNC1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
XJLSEXAGTJCILF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC23A2(9962)
Descrizione generale
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
Anticonvulsants
HCV NS5B polymerase inhibitors
Cathepsin S inhibitors
Orally bioavailable P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
Positive allosteric modulator of metabotropic glutamate receptor 4
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3