Documenti
5.06236
Sigma-Aldrich
Tiagabine Hydrochloride
Sinonimo/i:
Tiagabine Hydrochloride, GABA reuptake inhibitor, Tiagabine, Gabitril, GAT-1 GABA Transporter Inhibitor, Tiagabine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H25NO2S2 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.55 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
67 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H25NO2S2.ClH/c1-14-7-11-24-18(14)17(19-15(2)8-12-25-19)6-4-10-21-9-3-5-16(13-21)20(22)23;/h6-8,11-12,16H,3-5,9-10,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t16-;/m1./s1
YUKARLAABCGMCN-PKLMIRHRSA-N
Descrizione generale
A potent uptake inhibitor highly selective for GABA Transport-1 (IC50 = 67 nM in vivo). Clinically used as an anticonvulsant. Often used in studies related to anxiety disorders and neural damages resulted from epileptics.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
GAT-1
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Laughlin, T., et al. 2002. J. Pharmacol. Exp. Ther.302, 1168.
Hu, Q., et al. 1997. Brain Res.753,260.
Suzdak, P., et al., 1995. Epilepsia.36, 612.
Andersen, E., et al., 1993. J. Med. Chem.36, 1716.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3