683124
[Pd(OAc)2]3
Umicore, 46.6-49.5% palladium (Pd) basis
Sinonimo/i:
Pd(OAc)2
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Concentrazione
46.6-49.5% Pd
Punto di fusione
216.3-223.7 °C (dec.)
Stringa SMILE
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.