Documenti fondamentali
470775
Sigma-Aldrich
Vanadium(V) oxytriethoxide
95%
Sinonimo/i:
Ethyl orthovanadate, Oxovanadium triethoxide, Tri(ethoxy)vanadium oxide, Triethoxyvanadyl, Triethyl vanadate, Vanadium oxytriethoxide
Scegli un formato
5 ML
39,30 €
25 ML
145,00 €
39,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
39,30 €
25 ML
145,00 €
About This Item
Formula condensata:
OV(OC2H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
39,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: vanadium
reagent type: catalyst
P. ebollizione
125-128 °C (lit.)
Densità
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[V](=O)(OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.O.V/c3*1-2-3;;/h3*2H2,1H3;;/q3*-1;;+3
IOHMVQGDVUCILM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Building block for a series of neutral oxovanadium complexes containing both ethoxide and acetylacetonate ligands the complexes have potential biological relevance as well as uses in catalysis.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Feilong Jiang et al.
Inorganic chemistry, 37(21), 5439-5451 (2001-10-24)
The studies of an underexplored synthetic reagent, VO(2)(acac) (Hacac = acetylacetone) and semirational strategies for the formation of a complete series of simple vanadium(V) alkoxide clusters in alcohol-containing solvents. The neutral mono-, di-, tri-, and tetranuclear oxovanadium(V) complexes [V(2)O(2)(&mgr;-OCH(3))(2)(acac)(2)(OCH(3))(2)] (1)