Documenti fondamentali
203661
Sigma-Aldrich
Lutetium (III) oxide
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cassiopeium oxide
Scegli un formato
5 G
266,70 €
266,70 €
Prezzo di listino381,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
266,70 €
About This Item
Formula condensata:
Lu2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.93
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
266,70 €
Prezzo di listino381,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lutetium
Densità
9.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Lu]O[Lu]=O
InChI
1S/2Lu.3O
MPARYNQUYZOBJM-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
A new AB2O4 phase, LuPd2O4, with potential uses in superconducting material as well as being of goechemical importance, was formed at elevated pressure and temperature from Lu2O3 and PdO in the presence of potassium chlorate.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Acqua suitable for HPLC
Sigma-Aldrich
270733
Acqua
Metanolo suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Metanolo
Chen, B-H.; Walker, D.
Chemistry of Materials, 9, 1700-1700 (1997)
Articoli
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.