205168
Yttrium(III) oxide
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Yttria
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
2410 °C (lit.)
Densità
5.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/3O.2Y
SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.