217905
Copper(II) fluoride
98%
Sinonimo/i:
Cupric fluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Perdita
<0.5% loss on drying, 105 °C, 1h
Punto di fusione
950 °C (dec.) (lit.)
Densità
4.23 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
F[Cu]F
InChI
1S/Cu.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
GWFAVIIMQDUCRA-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges