463159
2H-Pyran-2-one
90%
Sinonimo/i:
α-Pyrone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.53 (lit.)
P. eboll.
102-103 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1OC=CC=C1
InChI
1S/C5H4O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
ZPSJGADGUYYRKE-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves