Documenti fondamentali
404845
Sigma-Aldrich
Triethylaluminum solution
1.0 M in heptane
Sinonimo/i:
Aluminumtriethanide
Scegli un formato
100 ML
92,60 €
92,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
92,60 €
About This Item
Formula condensata:
Al(C2H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.16
Beilstein:
3587229
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
92,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in heptane
Densità
0.703 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)