268569
Trimethylaluminum solution
2.0 M in hexanes
Sinonimo/i:
Trimethylalane
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
2.0 M in hexanes
Densità
0.683 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup