196274
Thiomorpholine
98%
Sinonimo/i:
Tetrahydro-2H-1,4-thiazine, Thiamorpholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.538 (lit.)
P. eboll.
169 °C (lit.)
Solubilità
organic solvents: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Densità
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CSCCN1
InChI
1S/C4H9NS/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- N-Boc-α-alkyl-β-(sec-amino)alanines
- thiomorpholine-N-borane
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter