194352
Ethyl 1-methyl-3-piperidinecarboxylate
96%
Sinonimo/i:
1-Methyl-nipecotic acid ethyl ester, Ethyl 1-methylnipecotate, NSC 64739
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
88-89 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1CCCN(C)C1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-3-12-9(11)8-5-4-6-10(2)7-8/h8H,3-7H2,1-2H3
VFJJNMLPRDRTCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
N-demethylation of tertiary amines
Reverse cope elimination reactions
Regioselective oxidation
Synthesis of chelating agents
Sequential Michael-Michael-Dieckmann cyclizations
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)