Documenti fondamentali
189170
Sigma-Aldrich
5,6-Dihydro-4-methoxy-2H-pyran
95%
Sinonimo/i:
4-Methoxy-5,6-dihydropyran
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Beilstein:
1341205
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
59 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
COC1=CCOCC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2H,3-5H2,1H3
FSMHNRHLQAABPS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5,6-Dihydro-4-methoxy-2H-pyran is suitable reagent for protection of nucleoside hydroxyl functions[1].
Applicazioni
5,6-Dihydro-4-methoxy-2H-pyran was used in solid-phase synthesis of series of oligoribonucleotides[2]. It was also used as reagent for the protection of chiral alcohols[3][4].
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
1, 1-Diethoxybut-2-ene as a Precursor of (2-Hydroxyethyl)-Substituted Alkoxy Dienes: Convenient Intermediates for a New Synthesis of 2-Substituted and 2, 6-Disubstituted Tetrahydro-4H-pyran-4-ones.
Prandi C and Venturello P.
The Journal of Organic Chemistry, 59(12), 3494-3496 (1994)
Tetrahedron Letters, 33, 2371-2371 (1992)
A J Leigh et al.
Biochemistry, 31(37), 8978-8983 (1992-09-22)
The substrate stereospecificity of phosphatidylinositol-specific phospholipase C from Bacillus cereus is examined using the resolved optical isomers of synthetic myo-inositol 1-(4-nitrophenyl phosphate), a chromogenic substrate for the phospholipase. The synthetic route employs mild acid-labile protecting groups and separation of the
C Lehmann et al.
Nucleic acids research, 17(7), 2379-2390 (1989-04-11)
Efficient solid-phase synthesis of a series of oligoribonucleotides of up to 20 residues is described that utilises the 9-fluorenylmethoxycarbonyl group (Fmoc) for 5'-protection and 4-methoxytetrahydropyran-4-yl (Mthp) for 2'-protection of ribonucleotide monomers and a phosphoramidite coupling procedure. The Fmoc group is