Documenti
87477
Sigma-Aldrich
2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)ethanol
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-(2-Hydroxyethoxy)tetrahydropyran
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.18
Beilstein:
1280440
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.457
P. eboll.
95 °C/22 mmHg (lit.)
Densità
1.077 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C7H14O3/c8-4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h7-8H,1-6H2
XDBZJXRPEKFIFR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves