178500
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
99%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, Maple lactone
Scegli un formato
35,28 €
Prezzo di listino50,40 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
35,28 €
Prezzo di listino50,40 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
104-108 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC1CCC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h4H,2-3H2,1H3
OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?