T89702
Tropolone
98%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one
Saggio
98%
P. ebollizione
80-84 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
50-52 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=CC=CC=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H,(H,8,9)
MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
It can also be used as:
- A precursor to synthesize azulene derivatives such as methyl 2-methylazulene-1-carboxylate.
- A reagent to prepare fused heterocycles and complexes of Ga(III) and In(III).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?