Documenti fondamentali
361437
Sigma-Aldrich
cis-1,2-Cyclopentanediol
98%
Sinonimo/i:
cis -1,2-Dihydroxycyclopentane
Scegli un formato
1 G
17,50 €
5 G
63,00 €
17,50 €
Prezzo di listino35,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
17,50 €
5 G
63,00 €
About This Item
Formula condensata:
C5H8(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Beilstein:
1901117
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
17,50 €
Prezzo di listino35,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
P. ebollizione
108-109 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
24-28 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4-7H,1-3H2/t4-,5+
VCVOSERVUCJNPR-SYDPRGILSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Nanting Ni et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(5), 1567-1572 (2008-02-12)
Bacteria can coordinate community-wide behaviors through quorum sensing, that is, the secretion and sensing of autoinducer (AI) molecules. Bacterial quorum sensing is implicated in the regulation of pathologically relevant events such as biofilm formation, bacterial virulence, and drug resistance. Inhibitors