450510
Ossido di deuterio
99.9 atom % D, contains 0.05 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt
Sinonimo/i:
Acqua pesante, Acqua-d2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99.9 atom % D
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
contiene
0.05 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt
tecniche
NMR: suitable
P. eboll.
101.4 °C (lit.)
Punto di fusione
3.8 °C (lit.)
Stringa SMILE
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As an NMR solvent.
- Preparation of β-deuterated alcohols.
- For the adsorption of neutrons in atomic reactors.
- Deuterium transfer agent in combination with hexamethyldisilane in the preparation of 1,2-dideuterioalkenes from alkynes.
Prodotti consigliati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3