Documenti fondamentali
175765
Sigma-Aldrich
tert-Butanol-OD
99 atom % D
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-propan(ol-d), tert-Butan(ol-d), tert-Butyl alcohol-d
Scegli un formato
5 G
89,30 €
25 G
181,00 €
89,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
89,30 €
25 G
181,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COD
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
89,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.3847 (lit.)
P. ebollizione
83 °C (lit.)
Punto di fusione
23-26 °C (lit.)
Densità
0.786 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i5D
DKGAVHZHDRPRBM-UICOGKGYSA-N
Applicazioni
tert-Butanol-OD is a stable isotope that can be used:
  • As a model compound in the study of alcohol reactivities on MoVI and WVI oxide clusters.[1]
  • In the synthesis of 8-deuteriocamphor.[2]
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Oxidation, reduction, and condensation of alcohols over (MO3) 3 (M= Mo, W) nanoclusters
Fang Z, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(39), 22620-22634 (2014)
Synthesis of camphor-1, 4-homoenol (7-hydroxy-1, 2-dimethyl [3, 3, 0, 02, 7] tricyclooctane)
Dadson WM and Money T
Canadian Journal of Chemistry, 58(23), 2524-2526 (1980)