Documenti fondamentali
16905
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ile-OH
≥96.0% (HPLC), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
Fmoc-D-isoleucine
Scegli un formato
1 G
461,00 €
461,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
461,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
461,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Fmoc-D-Ile-OH, ≥96.0% (HPLC)
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Stringa SMILE
CC[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19-/m1/s1
QXVFEIPAZSXRGM-BFUOFWGJSA-N
Descrizione generale
Fmoc-D-Ile-OH is an amino acid in which Fmoc is a protected form of D-Isoleucine.[1]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Hadrurin, a new antimicrobial peptide from the venom of the scorpion Hadrurus aztecus
Torres-Larios A, et al.
European Journal of Biochemistry, 267(16), 5023-5031 (2000)
Binu Jacob et al.
Amino acids, 48(5), 1241-1251 (2016-01-23)
Sheep myeloid antimicrobial peptide-29 (SMAP-29) is a cathelicidin-related antimicrobial peptide derived from sheep myeloid cells. In order to investigate the effects of L-to-D-amino acid substitution in SMAP-29 on bacterial selectivity, membrane interaction and anti-inflammatory activity, we synthesized its two D-enantiomeric
Andreas Pech et al.
Nucleic acids research, 45(7), 3997-4005 (2017-02-06)
Biological evolution resulted in a homochiral world in which nucleic acids consist exclusively of d-nucleotides and proteins made by ribosomal translation of l-amino acids. From the perspective of synthetic biology, however, particularly anabolic enzymes that could build the mirror-image counterparts