Documenti fondamentali
162485
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzylamine
96%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39040407
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.517 (lit.)
P. ebollizione
73-75 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Stringa SMILE
NCc1ccccc1F
InChI
1S/C7H8FN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5,9H2
LRFWYBZWRQWZIM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Fluorobenzylamine was used in synthesis of 9-(2-fluorobenzyl)-6-(methylamino)-9H-purine, having anticonvulsant activity[1]. It was also used in synthesis and study of structure-activity relationship of a series of substituted spirohydantoins[2].
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
9-(2-Fluorobenzyl)-6-(methylamino)-9H-purine hydrochloride. Synthesis and anticonvulsant activity.
J L Kelley et al.
Journal of medicinal chemistry, 29(7), 1133-1134 (1986-07-01)
Martin W Rowbottom et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(8), 2171-2178 (2007-03-14)
The design, synthesis, and SAR of a series of substituted spirohydantoins are described. Optimization of an in-house screening hit gave compounds that exhibited potent binding affinity and functional activity at MCH-R1.