Documenti fondamentali
159891
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzylamine
98%
Scegli un formato
1 G
53,40 €
5 G
65,50 €
53,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
53,40 €
5 G
65,50 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Beilstein:
1447182
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
53,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.547 (lit.)
P. ebollizione
140 °C/37 mmHg (lit.)
Densità
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
COc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
GRRIMVWABNHKBX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Methoxybenzylamine was used in the preparation of 6-substituted purines.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Marek Zatloukal et al.
European journal of medicinal chemistry, 61, 61-72 (2012-07-10)
Several inhibitors of cyclin-dependent kinases (CDKs), including the 2,6,9-trisubstituted purine derivative roscovitine, are currently being evaluated in clinical trials as potential anticancer drugs. Here, we describe a new series of roscovitine derivatives that show increased potency in vitro. The series