145009
2,4-Dichlorotoluene
99%
Sinonimo/i:
1,3-Dichloro-4-methylbenzene, 2,4-Dichloro-1-methylbenzene
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.546 (lit.)
P. ebollizione
200 °C (lit.)
Densità
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
FUNUTBJJKQIVSY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?